(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
51006-500MG-F
SIAL51006-500MG-FEA
340
EUR
SIAL51006-500MG-F
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
(R)-3-(Boc-amino)-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₁₄H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 283,2954 g/mol |
MDL:
MFCD03427957 CAS-Nummer: 479064-94-3 |