4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydroxy(4-(trifluormethoxy)phenyl)boran, 4-(Trifluormethoxy)benzolboronsäure, (4-(Trifluormethoxy)phenyl)metaborsäure
510130-5G
SIAL510130-5GEA
80.2
EUR
SIAL510130-5G
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Molecular Weight: 205,93 g/mol |
MDL:
MFCD01074648 CAS-Nummer: 139301-27-2 |