Methyltrifluorpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 3,3,3-trifluoropyruvate, Methyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510246-5G
SIAL510246-5GEA
36.3
EUR
SIAL510246-5G
Methyltrifluorpyruvat, Sigma-Aldrich®
Methyltrifluorpyruvat
Formel:
C₄H₃F₃O₃ Molecular Weight: 156,06 g/mol |
MDL:
MFCD00114936 CAS-Nummer: 13089-11-7 |