Ethyltrifluorpyruvat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 3,3,3-trifluoro-2-oxopropanoate, Ethyl 3,3,3-trifluoropyruvate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510254-5G
SIAL510254-5GEA
21.2
EUR
SIAL510254-5G
Ethyltrifluorpyruvat, Sigma-Aldrich®
Ethyltrifluorpyruvat
Formel:
C₅H₅F₃O₃ Molecular Weight: 170,09 g/mol |
MDL:
MFCD00114935 CAS-Nummer: 13081-18-0 |