Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510483-5G
SIAL510483-5GEA
213
EUR
SIAL510483-5G
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II), Sigma-Aldrich®
Bis(ethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Formel:
C₁₄H₁₈Ni Molecular Weight: 244,986 g/mol |
MDL:
MFCD01862458 CAS-Nummer: 31886-51-8 |