3-Nitro-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 4-Methyl-3-nitrobenzonitril, 4-Methyl-3-nitrobenzoesäurenitril

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

510572-25G
SIAL510572-25GEA 229 EUR
SIAL510572-25G
3-Nitro-p-toluonitril, Sigma-Aldrich®
3-Nitro-p-toluonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00031482
CAS-Nummer: 939-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR