6-Chlornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chlor-5-pyridincarbonitril, 6-Chlornicotinsäurenitril, 2-Chlor-5-cyanpyridin, 2-Chlor-5-pyridincarbonsäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
510734-5G
SIAL510734-5GEA
33.7
EUR
SIAL510734-5G
6-Chlornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
6-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Molecular Weight: 138,56 g/mol |
MDL:
MFCD00084941 CAS-Nummer: 33252-28-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |