Tetraethylsilan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

510874-5ML
SIAL510874-5MLEA 47.8 EUR
SIAL510874-5ML
Tetraethylsilan, Sigma-Aldrich®
Tetraethylsilan
Formel: C₈H₂₀Si
Siedepunkt: 150…153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –8 °C
Dichte: 0,8341 g/cm³ (0 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009019
CAS-Nummer: 631-36-7
EINECS: 211-155-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR