m-Toluidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

511218-5ML 511218-100ML 511218-1L
SIAL511218-5MLEA 45.3 EUR
SIAL511218-5ML SIAL511218-100ML SIAL511218-1L
m-Toluidin, Sigma-Aldrich®
m-Toluidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 0,98444 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007808
CAS-Nummer: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09614

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR