m-Toluidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Toluidin, 3-Methylanilin, 3-Aminotoluol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
511218-5ML
511218-100ML
511218-1L
SIAL511218-5MLEA
45.3
EUR
SIAL511218-5ML
SIAL511218-100ML
SIAL511218-1L
m-Toluidin, Sigma-Aldrich®
m-Toluidin
Formel:
C₇H₉N Molecular Weight: 107.16 g/mol Siedepunkt: 203 Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 0.98444 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 90 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007808 CAS-Nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,09614 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...