6-Chlorpurin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 6-Chloro-7H-purine, 6-Chloro-1H-purine, 6-Chloro-9H-purine

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

511617-5G
SIAL511617-5GEA 25.9 EUR
SIAL511617-5G
6-Chlorpurin, Sigma-Aldrich®
6-Chlorpurin
Formel: C₅H₃ClN₄
Molecular Weight: 154,56 g/mol
Siedepunkt: 185…192 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 178…179 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00075825
CAS-Nummer: 87-42-3
EINECS: 201-745-6
Merck Index: 13,02180

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR