Methyl-4-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Methyl 4-isocyanatobenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
511935-5G
SIAL511935-5GEA
202
EUR
SIAL511935-5G
Methyl-4-isocyanatobenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-isocyanatobenzoat
Formel:
C₉H₇NO₃ Molecular Weight: 177,1568 g/mol |
MDL:
MFCD01863690 CAS-Nummer: 23138-53-6 |