3-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzothiophene-3-boronic acid, Benzo[b]thiophen-3-ylboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512117-5G
SIAL512117-5GEA
125
EUR
SIAL512117-5G
3-Benzo[b]thiophenboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Benzo[b]thiophenboronsäure
Formel:
C₈H₇BO₂S Molecular Weight: 178.02 g/mol |
MDL:
MFCD01114669 CAS-Nummer: 113893-08-6 |