Furan-3-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Furanboronic acid, 3-Furanylboronic acid
512168-1G
SIAL512168-1GEA
87.4
EUR
SIAL512168-1G
Furan-3-boronsäure, Sigma-Aldrich®
Furan-3-boronsäure
Formel:
C₄H₅BO₃ Molecular Weight: 111,89 g/mol |
MDL:
MFCD01319007 CAS-Nummer: 55552-70-0 |