3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dihydroxy(3-chlor-4-fluorphenyl)boran, (3-Chlor-4-fluorphenyl)metaborsäure, 3-Chlor-4-fluorbenzolboronsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512230-5G
SIAL512230-5GEA
53
EUR
SIAL512230-5G
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174,37 g/mol |
MDL:
MFCD00051800 CAS-Nummer: 144432-85-9 |