3-Chlor-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
H-Tyr(3-Cl)-OH
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512443-1G
SIAL512443-1GEA
84.9
EUR
SIAL512443-1G
3-Chlor-L-tyrosin, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-L-tyrosin
Formel:
C₉H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 215,7 g/mol |
MDL:
MFCD00045865 CAS-Nummer: 7423-93-0 EINECS: 231-050-3 |