5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5-Bromo-2-methoxybenzeneboronic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
512702-5G
SIAL512702-5GEA
87.3
EUR
SIAL512702-5G
5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
5-Brom-2-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BBrO₃ Molecular Weight: 230,85 g/mol |
MDL:
MFCD00093409 CAS-Nummer: 89694-45-1 |