3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Formyl-4-methoxybenzeneboronic acid
512869-5G
SIAL512869-5GEA
79
EUR
SIAL512869-5G
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
3-Formyl-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₄ |
MDL:
MFCD02093661 CAS-Nummer: 121124-97-8 |