2,3,5-Collidin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

513261-10G
SIAL513261-10GEA 75.3 EUR
SIAL513261-10G
2,3,5-Collidin, Sigma-Aldrich®
2,3,5-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00126840
CAS-Nummer: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR