1,2,4-Trichlor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,4,5-Trichloriodbenzol, 2,4,5-Trichlorjodbenzol, 1-Iod-2,4,5-trichlorbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
513873-5G
SIAL513873-5GEA
74.9
EUR
SIAL513873-5G
1,2,4-Trichlor-5-iodbenzol, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trichlor-5-iodbenzol
Formel:
C₆H₂Cl₃I Molecular Weight: 307,34 g/mol |
MDL:
MFCD00051450 CAS-Nummer: 7145-82-6 |