2,3-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
514047-25G
SIAL514047-25GEA
182
EUR
SIAL514047-25G
2,3-Dichlorphenylboronsäure, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 190.82 g/mol |
MDL:
MFCD01075703 CAS-Nummer: 151169-74-3 |