Ytterbium(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ytterbium(III) i-propoxide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514063-5G
SIAL514063-5GEA
594
EUR
SIAL514063-5G
Ytterbium(III)isopropoxid, Sigma-Aldrich®
Ytterbium(III)isopropoxid
Formel:
C₉H₂₁O₃Yb Molecular Weight: 350,30 g/mol |
MDL:
MFCD00145532 CAS-Nummer: 6742-69-4 |