(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(-)-1-Phenylpropylamine
51432-5G-F
SIAL51432-5G-FEA
71
EUR
SIAL51432-5G-F
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-α-Ethylbenzylamin
Formel:
C₉H₁₃N Molecular Weight: 135,21 g/mol |
MDL:
MFCD00082356 CAS-Nummer: 3789-59-1 |