2,2-Dibutyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
5,5-Bis(hydroxymethyl)nonan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514454-25G
SIAL514454-25GEA
102
EUR
SIAL514454-25G
2,2-Dibutyl-1,3-propandiol, Sigma-Aldrich®
2,2-Dibutyl-1,3-propandiol
Formel:
C₁₁H₂₄O₂ Molecular Weight: 188,31 g/mol |
MDL:
MFCD01863725 CAS-Nummer: 24765-57-9 |