Harnstoff 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Urea, Aminoameisensäureamid, Carbamid, Carbonyldiamid
51457-100ML
51457-500ML
SIAL51457-100MLEA
80.2
EUR
SIAL51457-100ML
SIAL51457-500ML
Harnstoff 8 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Harnstoff
Formel:
NH₂CONH₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008022 CAS-Nummer: 57-13-6 EINECS: 200-315-5 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...