4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-Oxyl, 4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
514586-5G
SIAL514586-5GEA
154
EUR
SIAL514586-5G
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO), Sigma-Aldrich®
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl (4-Methoxy-TEMPO)
Formel:
C₁₀H₂₀NO₂ Molecular Weight: 186,27 g/mol |
MDL:
MFCD00270334 CAS-Nummer: 95407-69-5 |