2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514624-1G
SIAL514624-1GEA
265
EUR
SIAL514624-1G
2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
2,2,2,3',4'-Pentafluoracetophenon
Formel:
C₈H₃F₅O |
MDL:
MFCD01319992 CAS-Nummer: 302912-28-3 |