4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514667-1G
SIAL514667-1GEA
110
EUR
SIAL514667-1G
4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon, Sigma-Aldrich®
4'-(Dimethylamino)-2,2,2-trifluoracetophenon
Formel:
C₁₀H₁₀F₃NO Molecular Weight: 217,19 g/mol |
MDL:
MFCD00099468 CAS-Nummer: 2396-05-6 |