Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl 2-(3,5-difluorophenyl)-2-oxoacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
514675-5G
SIAL514675-5GEA
776
EUR
SIAL514675-5G
Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat, Sigma-Aldrich®
Ethyl(3,5-difluorbenzoyl)formiat
Formel:
C₁₀H₈F₂O₃ Molecular Weight: 214,17 g/mol |
MDL:
MFCD01319620 CAS-Nummer: 208259-57-8 |