Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dibutylsulphide, Butyl sulphide, n-Butyl sulphide

51491-100ML 51491-500ML
SIAL51491-100MLEA 97.4 EUR
SIAL51491-100ML SIAL51491-500ML
Dibutylsulfid, Sigma-Aldrich®
Dibutylsulfid
Formel: C₈H₁₈S
Molecular Weight: 146.3 g/mol
Siedepunkt: 189
Schmelzpunkt: –80 °C
Dichte: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62
MDL: MFCD00009468
CAS-Nummer: 544-40-1
EINECS: 208-870-5
UN: 3334
ADR: 9
Merck Index: 12,01626

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR