(4-Iodphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

514993-5G
SIAL514993-5GEA 31.2 EUR
SIAL514993-5G
(4-Iodphenoxy)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-Iodphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄I)OCH₂COOH
Molecular Weight: 278,05 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 159,5…160 °C
MDL: MFCD00014359
CAS-Nummer: 1878-94-0
EINECS: 217-531-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR