2-Nitroterephthalsäure-1-methylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Methyl 2-nitroterephthalate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
515000-5G
SIAL515000-5GEA
30.1
EUR
SIAL515000-5G
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester, Sigma-Aldrich®
2-Nitroterephthalsäure-1-methylester
Formel:
C₉H₇NO₆ Molecular Weight: 225,17 g/mol |
MDL:
MFCD00024510 CAS-Nummer: 35092-89-8 EINECS: 252-360-5 |