4-Nitroindan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Nitro-2,3-dihydro-1H-indene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
515035-5G
SIAL515035-5GEA
89.5
EUR
SIAL515035-5G
4-Nitroindan, Sigma-Aldrich®
4-Nitroindan
Formel:
C₉H₉NO₂ Molecular Weight: 163,18 g/mol |
MDL:
MFCD00078173 CAS-Nummer: 34701-14-9 EINECS: 252-159-2 |