2-Brom-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

515485-1G 515485-5G
SIAL515485-1GEA 0 EUR
SIAL515485-1G SIAL515485-5G
2-Brom-5-methylthiophen, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-methylthiophene
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 58 °C
Dichte: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00130103
CAS-Nummer: 765-58-2
EINECS: 212-151-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR