1-Brom-3-isopropoxybenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromophenyl isopropyl ether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
515507-5G
SIAL515507-5GEA
42
EUR
SIAL515507-5G
1-Brom-3-isopropoxybenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-3-isopropoxybenzol
Formel:
C₉H₁₁BrO Molecular Weight: 215,09 g/mol |
MDL:
MFCD00070756 CAS-Nummer: 131738-73-3 |