n-Heptacosan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

51560-1G
SIAL51560-1GEA 43.2 EUR
SIAL51560-1G
n-Heptacosan, Sigma-Aldrich®
n-Heptacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₅CH₃
Siedepunkt: 442 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 59,5 °C
Dichte: 0,7796 g/cm³ (60 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009862
CAS-Nummer: 593-49-7
EINECS: 209-792-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR