Quecksilber(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mercury(II) trifluoromethanesulphonate, Mercury triflate

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

515906-25G
SIAL515906-25GEA 413 EUR
SIAL515906-25G
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Quecksilber(II)trifluormethansulfonat
Formel: C₂F₆HgO₆S₂
Molecular Weight: 498,73 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144746
CAS-Nummer: 49540-00-3
UN: 2025
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR