Nitrosiumhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Nitrosylhexafluoroantimonat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
515930-5G
SIAL515930-5GEA 138 EUR
SIAL515930-5G
Nitrosiumhexafluoroantimonat, Sigma-Aldrich®
Nitrosiumhexafluoroantimonat
Formel: F₆NOSb
Molecular Weight: 265,76 g/mol
MDL: MFCD00042550
CAS-Nummer: 16941-06-3
UN: 1759
ADR: 8,II