4-Chlor-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516139-5G
SIAL516139-5GEA 116 EUR
SIAL516139-5G
4-Chlor-2-iodanilin, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-2-iodanilin
Formel: C₆H₅ClIN
Molecular Weight: 253,47 g/mol
MDL: MFCD01863737
CAS-Nummer: 63069-48-7
EINECS: 263-839-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III