2,4-Diethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516309-5G
SIAL516309-5GEA
318
EUR
SIAL516309-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194,2271 g/mol |
MDL:
MFCD00995010 CAS-Nummer: 22924-16-9 |