2-Chlor-4-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516740-5G
SIAL516740-5GEA
22.3
EUR
SIAL516740-5G
2-Chlor-4-fluoranisol, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-4-fluoranisol
Formel:
C₇H₆ClFO Molecular Weight: 160,58 g/mol |
MDL:
MFCD00672965 CAS-Nummer: 2267-25-6 |