2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

516929-5G
SIAL516929-5GEA 52.9 EUR
SIAL516929-5G
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
2-Amino-3-brom-5-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄BrN₃O₂
Molecular Weight: 242,03 g/mol
Schmelzpunkt: 233…235 °C
Dichte: 1,949 g/cm³ (–123 °C)
MDL: MFCD00054185
CAS-Nummer: 17601-94-4
EINECS: 241-574-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR