Quecksilber(II)nitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Quecksilberdinitrat Monohydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

516953-10G
SIAL516953-10GEA 212 EUR
SIAL516953-10G
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Quecksilber(II)nitrat Monohydrat
Formel: Hg(NO₃)₂·1H₂O
Molecular Weight: 342,62 g/mol
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 4,3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149736
CAS-Nummer: 7783-34-8
EINECS: 233-152-3
UN: 1625
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR