Iridium(IV)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
516996-1G
SIAL516996-1GEA
400
EUR
SIAL516996-1G
Iridium(IV)chlorid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Iridium(IV)chlorid Hydrat
Formel:
Cl₄Ir·xH₂O Molecular Weight: 334,03 g/mol (anhy) |
MDL:
MFCD00150243 CAS-Nummer: 207399-11-9 EINECS: 233-048-8 |