4'-Methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: p-Methylpropiophenone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

517925-100ML
SIAL517925-100MLEA 62.8 EUR
SIAL517925-100ML
4'-Methylpropiophenon, Sigma-Aldrich®
4'-Methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 238 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91 °C
Dichte: 1,0053 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00009312
CAS-Nummer: 5337-93-9
EINECS: 226-267-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR