3,5-Dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
518050-5G
SIAL518050-5GEA 45.5 EUR
SIAL518050-5G
3,5-Dimethylbenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3,5-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Dichte: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082777
CAS-Nummer: 5779-95-3