4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
518301-1G
SIAL518301-1GEA
26
EUR
SIAL518301-1G
4-Fluor-3-nitrobenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₇H₄FNO₃ Molecular Weight: 169,11 g/mol |
MDL:
MFCD01861388 CAS-Nummer: 42564-51-2 |