1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

51835-10G 51835-250G 51835-50G
SIAL51835-10GEA 86.4 EUR
SIAL51835-10G SIAL51835-250G SIAL51835-50G
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat, Sigma-Aldrich®
1-Heptansulfonsäure Natriumsalz Monohydrat
Formel: C₇H₁₅NaO₃S·1H₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149550
CAS-Nummer: 207300-90-1
EINECS: 245-210-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR