3-Chlor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
518409-5G
SIAL518409-5GEA
106
EUR
SIAL518409-5G
3-Chlor-o-toluylsäure, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00053312 CAS-Nummer: 7499-08-3 |