4-Brom-3-fluoranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

518719-5G
SIAL518719-5GEA 30.2 EUR
SIAL518719-5G
4-Brom-3-fluoranilin, Sigma-Aldrich®
4-Brom-3-fluoranilin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190.01 g/mol
Siedepunkt: 231
Schmelzpunkt: 72…73 °C
MDL: MFCD00672933
CAS-Nummer: 656-65-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR